Läs mer
3-amino-2-cyklohexen-1-on, 98 % (torr vikt), kan forts. upp till 5 % vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460363
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460363 25 g 25g
11440363 1 g 1g
11450363 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11474.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5220-49-5 | C6H9NO | 111.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5220-49-5
Molekylformel C6H9NO
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD00013783
InChI-nyckel ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
IUPAC-namn 3-aminocyklohex-2-en-1-on
LEDER NC1=CC(=O)CCC1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Smältpunkt 128°C to 133°C (dried)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 25 g
Beilstein 471354
Formel vikt 111.15
Procent renhet 98%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 5% water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.