Läs mer
3-Amino-2-fluoro-propanoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-fluoro-propanoic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6FNO2.ClH/c4-2(1-5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H |