missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3’-Amino-2’-Hydroxy-[1,1’]biphenyl-3-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30136608
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136608 2.5 g 2.5g
30012064 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6112552.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 376592-93-7
Molekylformel C13 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 229.231
Synonym [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-amino-2'-hydroxy-, 3'-Amino-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-Amino-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
IUPAC-namn 3-(3-amino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid
LEDER Nc1cccc(c1O)c2cccc(c2)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(3-amino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H11NO3/c14-11-6-2-5-10(12(11)15)8-3-1-4-9(7-8)13(16)17/h1-7,15H,14H2,(H,16,17)
Formel vikt 229.074
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.