Läs mer
3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 62000-66-2 |
| Molekylformel | C5 H11 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3,7H,6H2,1-2H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(C)(N)C(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.146 |
| Formel vikt | 133.074 |