Läs mer
3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid), Mikromol™
Produktkod. 14851321
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
14851321 100 mg
17923196 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14851321 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.09
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
CAS 570-23-0
Analyt- eller komponentnamn 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. F (EP), 3-Aminosalicylic Acid, Mesalazine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
LEDER Nc1cccc(C(=O)O)c1O
IUPAC-namn 3-amino-2-hydroxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 153.0426 g/mol