Läs mer
3-amino-2-hydroxypyridin, 98 %
Produktkod. 15401709
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401709 1 g 1g
15421709 250 mg 250mg
15411709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64480.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110,12 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Det är involverat i syntesen av funktionaliserade pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- och imidazo[1,2-a]pyridinderivat. Användningen av etyl-2-klor-3-oxopropanoat med 2-amino-3-hydroxipyridin respektive 3-amino-4-hydroxipyridin ledde till imidazo[1,2-a]pyridinderivat eller etylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-karboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Det är involverat i syntesen av funktionaliserade pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- och imidazo[1,2-a]pyridinderivat. Användningen av etyl-2-klor-3-oxopropanoat med 2-amino-3-hydroxipyridin respektive 3-amino-4-hydroxipyridin ledde till imidazo[1,2-a]pyridinderivat eller etylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-karboxylat.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33630-99-8
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD03411556
InChI-nyckel VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
PubChem CID 322353
LEDER NC1=CC=CNC1=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-hydroxypyridine
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Beilstein 109849
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 3-amino-1,2-dihydropyridin-2-on
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.