Läs mer
3-amino-2-hydroxypyridin, 98 %
Produktkod. 15411709
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411709 5 g 5g
15421709 250 mg 250mg
15401709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64480.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110,12 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Det är involverat i syntesen av funktionaliserade pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- och imidazo[1,2-a]pyridinderivat. Användningen av etyl-2-klor-3-oxopropanoat med 2-amino-3-hydroxipyridin respektive 3-amino-4-hydroxipyridin ledde till imidazo[1,2-a]pyridinderivat eller etylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-karboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Det är involverat i syntesen av funktionaliserade pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- och imidazo[1,2-a]pyridinderivat. Användningen av etyl-2-klor-3-oxopropanoat med 2-amino-3-hydroxipyridin respektive 3-amino-4-hydroxipyridin ledde till imidazo[1,2-a]pyridinderivat eller etylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-karboxylat.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33630-99-8
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD03411556
InChI-nyckel VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
PubChem CID 322353
LEDER NC1=CC=CNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-hydroxypyridine
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Beilstein 109849
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 3-amino-lH-pyridin-2-on
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.