Läs mer
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401356
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401356 1 g 1g
15411356 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15401356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54570.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, värme. Kylt (2-4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 893440-50-1
Molekylformel C12H19BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 250.11
MDL-nummer MFCD12923427
InChI-nyckel KYYKGOURQXPERA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 3-amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-3-ylamine, 2-methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester?, 3-amino-2-methoxypyridin-5-ylboronicacidpinacolester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 59557920
IUPAC-namn 2-metoxi-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-amin
LEDER COC1=C(N)C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 131°C to 133°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 250.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.