missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-2-methyl-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 2854-16-2 |
| Molekylformel | C4H11NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | ,1-Dimethylethanolamine, 1-Amino-2-methyl-2-propanol, 2-Amino-alpha,alpha-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxy-2-methylpropan-1-amine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, NSC 17697 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(O)CN |
| IUPAC-namn | 1-amino-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vikt | 89.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?