Läs mer
3-amino-2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426457
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426457 1 g 1g
15438545 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33609.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383907-17-3
Molekylformel C7H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 176.14
MDL-nummer MFCD01311991
InChI-nyckel FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3521850
IUPAC-namn 2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-amin
LEDER CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 106°C to 108°C
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 176.14
Procent renhet 97%