Läs mer
3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 Alcohol |
| CAS | 57414-76-3 |
| Molekylformel | C8 2H2 H9 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenemethan-d2-ol, 3-amino-2-methyl- (9CI), 3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 alcohol, (3-Amino-2-methyl-phenyl)-dideuterio-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3/i5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)c1cccc(N)c1C |
| IUPAC-namn | (3-amino-2-methylphenyl)-dideuteriomethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.19 |
| Formel vikt | 139.0966 |