Läs mer
3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 Bromide Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 Bromide Hydrobromide |
| CAS | 57414-77-4 |
| Molekylformel | C8 2H2 H8 Br N . Br H |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN.BrH/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H/i5D2; |
| LEDER | Br.[2H]C([2H])(Br)c1cccc(N)c1C |
| IUPAC-namn | 3-[bromo(dideuterio)methyl]-2-methylaniline;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 283 |
| Formel vikt | 280.9384 |