Läs mer
3-Amino-2-methyl-N,N-dipropylbenzeneethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-methyl-N,N-dipropylbenzeneethanamine |
| CAS | 111725-11-2 |
| Molekylformel | C15H26N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[2-Di-N-propylamino)ethyl]-2-methylaniline, Impurity E, Ropinirole Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N2/c1-4-10-17(11-5-2)12-9-14-7-6-8-15(16)13(14)3/h6-8H,4-5,9-12,16H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCN(CCC)CCc1cccc(N)c1C |
| IUPAC-namn | 3-[2-(dipropylamino)ethyl]-2-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.38 |
| Formel vikt | 234.2096 |