Läs mer
3-amino-2-metylakrylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10591482
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10591482 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10501492 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10591482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01431DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 30989-81-2
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.106
MDL-nummer MFCD01566866
InChI-nyckel OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
PubChem CID 637539
IUPAC-namn (E)-3-amino-2-metylprop-2-enal
LEDER CC(=CN)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-methylacrylaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel NH2CH=C(CH3)CHO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 85.11
Procent renhet 97%