Läs mer
3-Amino-2-methylpropanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16459366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459366 100 mg
1 options
Produktkod. 16459366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012974
MedChemExpress 3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-methylpropanoic acid
CAS 144-90-1
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H9NO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(C)CN
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation