Läs mer
3-Amino-2-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11431830
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431830 1 g 1g
15403717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27540.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3430-10-2
MDL-nummer MFCD03788195
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-methylpyridine
Smältpunkt 114°C to 119°C
Odör Characteristic
Molekylformel C20H40
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Synonym 1-eicosene, 1-icosene, eicosene, cetyl ethylene, .alpha.-eicosene, unii-6bhh7zd637, arachidene, arachydene, cosen, alpha-eicosene
InChI-nyckel VAMFXQBUQXONLZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC-namn icos-1-en
Molekylvikt (g/mol) 280.54
PubChem CID 18936
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.