Läs mer
3-amino-2-naftosyra, 97 %
Produktkod. 11354226
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354226 1 g 1g
11364226 5 g 5g
15479089 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19312.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187,198 g/mol
3-amino-2-naftosyra är ett färgämnesanalytiskt reagens som används som en mellanprodukt för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Amino-2-naftosyra är ett analytiskt reagens för färgämnen som används som mellanprodukt för organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5959-52-4
Molekylformel C11H9NO2
MDL-nummer MFCD00004115
InChI-nyckel XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
IUPAC-namn 3-aminonaftalen-2-karboxylsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-naphthoic acid
Smältpunkt ∽210°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 744099
Merck Index 14,452
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
LEDER C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Molekylvikt (g/mol) 187.198
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.