Läs mer
3-amino-2-nafthol (90 %), TRC
Produktkod. 30327854
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30327854 500 mg
1 options
Produktkod. 30327854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA579165500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-naphthol
CAS 5417-63-0
Molekylformel C10 H9 N O
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Naphthol, 3-amino- (7CI, 8CI), 3-Amino-2-naphthalenol (ACI), 2-Amino-3-hydroxynaphthalene, 2-Amino-3-naphthol, 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Amino-2-naphthol, 3-Amino-β-naphthol, 3-Hydroxy-2-aminonaphthalene, 3-Hydroxy-2-naphthylamine, NSC 7941, 2-Naphthalenol, 3-amino- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
LEDER Nc1cc2ccccc2cc1O
IUPAC-namn 3-aminonafthal-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 159.184
Formel vikt 159.0684