Läs mer
3-amino-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440418
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440418 1 g 1g
11450418 5 g 5g
11460418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24570.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5417-63-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5417-63-0
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD00004113
InChI-nyckel ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
PubChem CID 79449
IUPAC-namn 3-aminonaftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-naphthol
Smältpunkt 232°C to 238°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.