Läs mer
3-Amino-2-oxazolidinone, TRC
Produktkod. 30136175
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136175 1 g
17940815 100 mg
17934135 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6185701G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-65-9
Molekylformel C3 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Synonym 3-Amino-2-oxazolidinone, 3-Amino-1,3-oxazolidin-2-one, 3-Amino-2-oxazolidone, NSC 111187, NSC 196570, NSC 38250
IUPAC-namn 3-amino-1,3-oxazolidin-2-one
LEDER NN1CCOC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2
Formel vikt 102.0429