Läs mer
3-Amino-2-phenyl-1H-inden-1-one, tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10190732
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10190732 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10190732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD09182DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-phenyl-1H-inden-1-one
CAS 1947-47-3
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C15H11NO
MDL-nummer MFCD00051614
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-2-phenyl-1h-inden-1-one, 3-amino-2-phenylindenone, maybridge1_003093, acmc-1c032, 3-amino-2-phenyl-inden-1-one, 2-phenyl-3-amino-1h-indene-1-one, 1h-inden-1-one,3-amino-2-phenyl, 3-amino-2-phenyl-1h-inden-1-one, tech.
InChI-nyckel HLEKBTIHDXNOQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3C2=O)N
IUPAC-namn 3-amino-2-phenylinden-1-one
Molekylvikt (g/mol) 221.259
PubChem CID 291219
Formel vikt 221.26
Procent renhet Tech.
Kvalitet Technical