Läs mer
3-amino-3-(2-nitrofenyl)propionsyra, 98 %
Produktkod. 11499707
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499707 25 g 25g
11489707 5 g 5g
11409717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22176.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5678-48-8 | C9H10N2O4 | 210,189 g/mol
3-Amino-3-(2-nitrofenyl)propionsyra används i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Amino-3-(2-nitrofenyl)propionsyra används i kemisk forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaringstemperaturen är 0-5 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5678-48-8
Molekylformel C9H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.189
MDL-nummer MFCD00090356
InChI-nyckel XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid, 3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, 3-2-nitrophenyl-dl-beta-alanine, 3-2-nitrophenyl-beta-alanine, rs-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, maybridge1_004875, dl-beta-2-nitrophenyl alanine, beta-amino-o-nitrohydrocinnamic acid, hydrocinnamic acid, beta-amino-o-nitro
PubChem CID 2779217
IUPAC-namn 3-amino-3-(2-nitrofenyl)propansyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(CC(=O)O)N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 210.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.