missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-3-azabicyclo[3,3,0]octane Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-3-azabicyclo[3,3,0]octane Hydrochloride |
| CAS | 58108-05-7 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 . HCl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-amine, N-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane Hydrochloride, NAZA Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H |
| LEDER | Cl.NN1CC2CCCC2C1 |
| IUPAC-namn | 3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.66 |
| Formel vikt | 162.0924 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?