Läs mer
3-Amino-3-deoxy-D-mannos hydroklorid, TRC
Produktkod. 30179057
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179057 250 mg
30179202 500 mg
30179373 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA604000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69880-85-9
Molekylformel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 215.63
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R)-3-amino-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanal; hydroklorid
LEDER Cl.N[C@H]([C@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formel vikt 215.0561