Läs mer
Invitrogen™ 3-amino-3-deoxidigoxigenin hemisuccinamid, succinimidylester
Produktkod. 11564037
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
11564037 5 mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11564037 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A2952
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
3-amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamid, succinimidylester
Den aminreaktiva versionen av digoxigenin (3-amino-3-deoxygigoxigenin hemisuccinamid, SE) kan användas för att fästa denna viktiga hapten till biomolekyler av intresse för efterföljande detektion med en anti-digoxigeninantikropp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Produkttyp 3-amino-3-deoxidigoxigenin hemisuccinamid succinimidylester
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etikett eller färgämne Digoxigenin
Etiketttyp Biotin och andra haptener