missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol (1-Hydroxyfingolimod), Mikromol™
Beskrivning
3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol (1-Hydroxyfingolimod)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxyfingolimod |
| CAS | 162361-49-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Hydroxyfingolimod |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C19 H33 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1,4-Butanediol, 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)-, 3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-16-9-11-17(12-10-16)18(23)13-19(20,14-21)15-22/h9-12,18,21-23H,2-8,13-15,20H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC(N)(CO)CO |
| IUPAC-namn | 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?