Läs mer
3-Amino-3-methylbutanoic Acid, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 625-05-8 |
| Molekylformel | C5H11NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Amino-3-methylbutyric Acid, beta-Aminoisovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,6)3-4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(C)(N)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vikt | 117.079 |