Läs mer
3-amino-3-metyloxetan, 95 %
Produktkod. 15434048
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434048 250 mg 250mg
15444048 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57588.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 874473-14-0 | C4H9NO | 87,122 g/mol
Den används som en OLED-mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den används som en OLED-mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874473-14-0
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.122
MDL-nummer MFCD11111713
InChI-nyckel NQVWMPOQWBDSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanamine, 3-amino-3-methyloxetane, 3-oxetanamine,3-methyl, 3-oxetanamine, 3-methyl, pubchem14416, pubchem23160, acmc-209qnl, 3-methyl 3-oxetanamine, 3-methyl-3-oxetaneamine, 3-amino-3-methyl-oxetane
PubChem CID 46835725
IUPAC-namn 3-metyloxetan-3-amin
LEDER CC1(COC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-3-methyloxetane
Densitet 0.99 g/mL
Kokpunkt 102°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 87.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.