Läs mer
3-amino-3-oxopropansyra fenylmetylester, TRC
Produktkod. 30310769
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30310769 50 mg
1 options
Produktkod. 30310769 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61222550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1042348-44-6
Molekylformel C11 H15 N5 O5
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1
LEDER CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)-3-metyloxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 297.267
Formel vikt 297.107