Läs mer
3-amino-3-oxopropansyra fenylmetylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1042348-44-6 |
| Molekylformel | C11 H15 N5 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1 |
| LEDER | CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)-3-metyloxolan-2-yl]-3H-purin-6-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.267 |
| Formel vikt | 297.107 |