Läs mer
3-Amino-3-phenyl-1-propanol, 94%
Produktkod. 11945281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11945281 2.5 g Glasflaska 2.5g
10199512 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292930025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14593-04-5 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14593-04-5
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.21
MDL-nummer MFCD00801124,MFCD01311768,MFCD01311791
InChI-nyckel SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0
PubChem CID 203500
IUPAC-namn 3-amino-3-fenylpropan-1-ol
LEDER NC(CCO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Smältpunkt 70.0°C to 77.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(NH2)CH2CH2OH
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 13,IV,1919
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and chloroform
Formel vikt 151.21
Procent renhet 94%
Fysisk form Nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.