Läs mer
3-amino-3-fenylpropionsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319775
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319775 5 g 5g
11309775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19801.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-19-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-19-7
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00008064,MFCD01076238
InChI-nyckel UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
IUPAC-namn 3-amino-3-fenylpropansyra
LEDER NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-3-phenylpropionic acid
Smältpunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 2803286
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.