Läs mer
3-amino-4-[(1-bensyl-2-metoxi-2-oxoetyl)amino]-4-oxobutansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476862
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10476862 10 g 10g
10555374 50 g 50g
10585855 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10476862 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00761EA
Kemiska identifierare
CAS 25548-16-7
Molekylformel C14H18N2O5
Molekylvikt (g/mol) 294.31
MDL-nummer MFCD00176858
InChI-nyckel IAOZJIPTCAWIRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym aminosweet, equal, tri-sweet, 3-amino-4-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl amino-4-oxobutanoic acid, canderel, sweet dipeptide, aspartame usan:ban:inn, methyl alpha-aspartylphenylalaninate, phenylalanine,a-aspartyl-, 2-methyl ester, sanecta
PubChem CID 2242
LEDER COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(N)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 3-amino-3-[(1-metoxi-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl)karbamoyl]propansyra
Formel vikt 294.31
Procent renhet 97%