Läs mer
3-amino-4-[(1-bensyl-2-metoxi-2-oxoetyl)amino]-4-oxobutansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutanoic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 100 g |
| IUPAC-namn | 3-amino-4-[(1-metoxi-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl)amino]-4-oxobutansyra |
| Formel vikt | 294.31 |
| Procent renhet | 97% |