Läs mer
3-amino-4-(2-fluorfenyl)-1-metyl-6-nitrokinolin-2(1H)-ett, Mikromol™
Produktkod. 17991296
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991296 100 mg
17903236 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17991296 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0069.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Amino-4-(2-fluorfenyl)-1-metyl-6-nitrokinolin-2(1H)-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
CAS 2512213-47-5
Analyt- eller komponentnamn 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16H12FN3O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3
LEDER CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N
IUPAC-namn 3-amino-4-(2-fluorfenyl)-1-metyl-6-nitro-kinolin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 313.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 313,0863 g/mol