missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole |
| CAS | 55440-17-0 |
| Molekylformel | C7 H11 N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H2,(H3,8,9,10) |
| LEDER | Nc1n[nH]c2CCCCc12 |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0953 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?