Läs mer
3-Amino-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole, 98+%
Produktkod. 11392526
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392526 10 g 10g
11382526 2 g 2g
11302536 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06476.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3314-35-0 | C9H11N3 | 161.208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3314-35-0
Molekylformel C9H11N3
Molekylvikt (g/mol) 161.208
MDL-nummer MFCD00051730
InChI-nyckel QENUTIJJGGTTPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-amine, 2-pyrazoline, 3-amino-1-phenyl, 1-fenyl-3-aminopyrazolin, 3-amino-1-phenyl-2-pyrazoline, 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-4,5-dihydro-1-phenylpyrazole, pyrazolidine, 3-imino-1-phenyl, 4,5-dihydro-1-phenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-fenyl-2-pyrazolin, 1-phenyl-3-amino-2-pyrazoline
PubChem CID 98736
IUPAC-namn 2-fenyl-3,4-dihydropyrazol-5-amin
LEDER C1CN(N=C1N)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 167°C to 170°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 139162
Formel vikt 161.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.