Läs mer
3-Amino-4-bromo-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10189969 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10189969 1 g 1g
10833391 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10189969 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identificadores de productos químicos
CAS 914311-50-5
Molekylformel C7H6BrN3
Molekylvikt (g/mol) 212.05
MDL-nummer MFCD09909580
InChI-nyckel IXXXOIXGQFPLIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-1h-indazole, 4-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 4-bromo, 3-amino-4-bromoindazole, pubchem20681, acmc-209rbi, 4-bromo-1h-indazole-3-amine, 4-bromo-2h-indazol-3-ylamine, 4-bromo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 11975123
IUPAC-namn 4-bromo-1H-indazol-3-amine
LEDER NC1=NNC2=CC=CC(Br)=C12
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-bromo-1H-indazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 147°C to 152°C
Färg Gray to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.05
Procent renhet ≥94.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-bromo-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.