Läs mer
3-Amino-4-bromo-2-methylpyrazole, TRC
Produktkod. 30313313
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30313313 500 mg
1 options
Produktkod. 30313313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA601825500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-bromo-2-methylpyrazole
CAS 105675-85-2
Molekylformel C4 H6 Br N3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6BrN3/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,6H2,1H3
LEDER Cn1ncc(Br)c1N
IUPAC-namn 4-bromo-2-methylpyrazol-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 176.01
Formel vikt 174.9745