Läs mer
3-Amino-4-brom-5-metylisoxazol, 97 %
Produktkod. 11420671
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420671 1 g 1g
11430671 5 g 5g
11440671 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420671 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20138.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5819-40-9 | C4H5BrN2O | 177,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5819-40-9
Molekylformel C4H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 177.00
MDL-nummer MFCD00052553
InChI-nyckel JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC-namn 4-brom-5-metyl-l,2-oxazol-3-amin
LEDER CC1=C(Br)C(N)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Smältpunkt 73°C to 75°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.