Läs mer
3-amino-4-brom-5-fenyl-1H-pyrazol, 96 %
Produktkod. 11473324
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473324 5 g 5g
11463324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473324 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10621.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2845-78-5 | C9H8BrN3 | 238,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2845-78-5
Molekylformel C9H8BrN3
Molekylvikt (g/mol) 238.09
MDL-nummer MFCD00082666
InChI-nyckel QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC-namn 4-brom-5-fenyl-lH-pyrazol-3-amin
LEDER NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 111 °C till 117 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.09
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.