Läs mer
3-amino-4-brom-5-fenylpyrazol, TRC
Produktkod. 30316234
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30316234 1 g
1 options
Produktkod. 30316234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6018351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole
CAS 2845-78-5
Molekylformel C9 H8 Br N3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8BrN3/c10-7-8(12-13-9(7)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,11,12,13)
LEDER Nc1[nH]nc(c1Br)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-bromo-3-fenyl-1H-pyrazol-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 238.08
Formel vikt 236.9902