Läs mer
3-amino-4-karbetoxipyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10050580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10050580 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10050580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103310050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-carbethoxypyrazole
Namnnotering 99%
CAS 6994-25-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 103,0 °C till 107,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H9N3O2
MDL-nummer MFCD00005238
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
InChI-nyckel YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
IUPAC-namn etyl-5-amino-lH-pyrazol-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 155.16
PubChem CID 81472
Formel vikt 155.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.