Läs mer
3-amino-4-kloro-1H-indazol, 97 %
Produktkod. 15447077
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447077 250 mg 250mg
15427077 1 g 1g
15437077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34143.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
CAS: 20925-60-4 | C7H6ClN3 | 167,596 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20925-60-4
Molekylformel C7H6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 167.596
MDL-nummer MFCD00663139
InChI-nyckel QPLXQNVPEHUPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-chloro, 3-amino-4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-amine, 4-chloro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 313444
IUPAC-namn 4-klor-lH-indazol-3-amin
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=NN2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Smältpunkt 157 °C till 159 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.