Läs mer
3-amino-4-klorobenzamid, 97 %
Produktkod. 11490878
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490878 5 g 5g
11400888 25 g 25g
11410888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25294.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 19694-10-1 | C7H7ClN2O | 170,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19694-10-1
Molekylformel C7H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 170.60
MDL-nummer MFCD00035785
InChI-nyckel QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88200
IUPAC-namn 3-amino-4-klorbensamid
LEDER NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-chlorobenzamide
Smältpunkt 164 °C till 166 °C
Kvantitet 5 g
Synonym 3-amino-4-chloro-benzamide, benzamide, 3-amino-4-chloro, fast red base db-30, acmc-209f0q, 3-amino-4-chloro benzamide, benzamide,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-benzamide, 3-amino-4-chlorobenzamide, 3-amino-4-chlorobenzoic acidamide
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.