Läs mer
3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10791681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10791681 25 g Plastic bottle 25g
1 options
Produktkod. 10791681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219300250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 2840-28-0
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007671
InChI-nyckel DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
PubChem CID 76092
IUPAC-namn 3-amino-4-chlorobenzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 214.0°C to 218.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel H2NC6H3(Cl)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 412
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder