Läs mer
3-amino-4-klorbensoesyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11410553
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410553 25 g 25g
11420553 100 g 100g
11430553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410553 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12671.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2840-28-0
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007671
InChI-nyckel DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
PubChem CID 76092
IUPAC-namn 3-amino-4-klorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 213 °C till 218 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2085846
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%