Läs mer
3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15750839 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15750839 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15750839 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219305000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS 2840-28-0
Smältpunkt 214.0°C to 218.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C7H6ClNO2
Linjär formel H2NC6H3(Cl)CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 14,412
Synonym benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
InChI-nyckel DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
IUPAC-namn 3-amino-4-chlorobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 171.58
PubChem CID 76092
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%