Läs mer
3-amino-4-klorobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30311559
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311559 5 g
30325905 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30311559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6177455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 2840-28-0
Molekylformel C7H6ClNO2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 3-amino-4-klorobenzoisk syra
Molekylvikt (g/mol) 171.58
Formel vikt 171.0087