Läs mer
3-Amino-4-chlorophenol, 97%
Produktkod. 15402188
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15402188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55826.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16026-77-0 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16026-77-0
Molekylformel C6H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 143.57
MDL-nummer MFCD03427127
InChI-nyckel FWUALUHYKLDYAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5070078
IUPAC-namn 3-amino-4-chlorophenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-4-chlorophenol
Smältpunkt 151°C to 154°C
Färg Brun till orange
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-3-aminophenol, acmc-1bo5g, 2-chloro-5-hydroxyaniline, phenol,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-phenol, phenol, 3-amino-4-chloro, 3-amino-4-chlorophenol
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 143.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.